Learn More
1-n-Propylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430007
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5445-24-9
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
MDL-Nummer MFCD00046364
InChI-Schlüssel PYLPYOPJKOJRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propylcyclohexanol, 1-n-propylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-propyl, 1-n-propyl cyclohexanol-1, propylcyclohexanol, 1-n-propyl-1-cyclohexanol, 1-n-propylcyclohexane-1-ol
PubChem CID 138504
IUPAC-Name 1-Propylcyclohexan-1-ol
SMILES CCCC1(O)CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-n-Propylcyclohexanol
Menge 25 g
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 98%