Learn More
1-Methylpiperidin-4-Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7031252
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20691-89-8
Summenformel C7H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 129.203
MDL-Nummer MFCD03411903
InChI-Schlüssel KJZLJGZZDNGGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-4-yl methanol, n-methyl-4-piperidinemethanol, 4-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-4-piperidinyl methanol, 4-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methylpiperidine-4-methanol, n-methyl-4-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-4-yl-methanol, 1-methyl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 271971
IUPAC-Name (1-Methylpiperidin-4-yl)methanol
SMILES CN1CCC(CC1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylpiperidine-4-methanol
Brechungsindex 1.476
Menge 250 mg
Formelmasse 129.2
Reinheit (%) 97%