Learn More
(1-Methyl-5-phenyl-1-H-pyrazol-4-yl)methanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079431
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 499785-47-6
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD04115390
InChI-Schlüssel ZVGZXURABHDVPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol, bck
PubChem CID 2795476
SMILES CN1N=CC(CO)=C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Menge 1 g
IUPAC-Name (1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%