Learn More
(1 -Methyl-5-Phenyl-1h-pyrazol-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10612285
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 124344-98-5
Summenformel C11H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD08271936
InChI-Schlüssel ZMDMCKKOZJKHKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-phenyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, acmc-20mqzk, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methan-1-ol
PubChem CID 14354447
IUPAC-Name -(1-Methyl-5-Nitroimidazol-3-yl)ethanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%