Learn More
1-Methyl-4-Iod-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10412875 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 39806-90-1 | C4H5IN2 | 208 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39806-90-1
MDL-Nummer MFCD05663860
InChI-Schlüssel RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-methyl, 1-methyl-4-iodopyrazole, zlchem 32, pubchem24346, acmc-1ctkh, n-methyl-4-iodopyrazole, 1-methyl-4-iodo pyrazole, 4-iodo-1-methyl-pyrazole
PubChem CID 2734773
IUPAC-Name 4-iodo-1-Methylpyrazol
SMILES CN1C=C(C=N1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 61.0°C to 67.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H5IN2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Molekulargewicht (g/mol) 208
Formelmasse 208
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder kristalline Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.