Learn More
1-Methyl-3-indolessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 1912-48-7 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1912-48-7
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
InChI-Schlüssel NAIPEFIYIQFVFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-indoleacetic acid, 2-1-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl, 2-1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methylindole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indolyl acetic acid, 1-methylindol-3-yl acetic acid, 1-methyl-1h-indole-3-acetic acid, 1-methyl-3-indoleaceticacid, 1-methyl-1 h-indol-3-yl acetic acid
PubChem CID 254166
IUPAC-Name 2-(1-Methylindol-3-yl)Ethansäure
SMILES CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-3-indoleacetic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 125.0°C to 126.5°C
Farbe Braun bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-indoleacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.