Learn More
1-Methyl-1H-Pyrazol-4-Boronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460416
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Reagenz, das für Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen, Umesterungsreaktionen verwendet wird. Es ist an mehreren Reaktionen als Reagenz für die Herstellung von Aminothiazolen als γ-Secretase Modulatoren, Aminopyrido-indol-carboxamiden, als potenzielle JAK2-Inhibitoren für die Therapie von myeloproliferativen Erkrankungen, Pyridinderivaten als TGF-β1 und aktive A-Signalinhibitoren und MK-2461 Analoga als Inhibitoren der c-Met Kinase für die Behandlung von Krebs beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 761446-44-0
Summenformel C10H17BN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.07
MDL-Nummer MFCD03789259
InChI-Schlüssel UCNGGGYMLHAMJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-methyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-methyl-4-pyrazoleboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2773987
IUPAC-Name 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
SMILES CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 59°C to 64°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 208.07
Reinheit (%) 97%