Learn More
1-Isobutyl-1 H-Pyrazol-4 -Boronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 827614-66-4 | C13H23BN2O2 | 250.15 g/mol
68.64 CHF - 230.15 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 827614-66-4 |
---|---|
Summenformel | C13H23BN2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 250.15 |
MDL-Nummer | MFCD05663857 |
InChI-Schlüssel | YMEBZRNYQBODKB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-isobutyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-isobutyl-4-4 |
PubChem CID | 2759392 |
IUPAC-Name | 1-(2-Methylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol |
SMILES | CC(C)CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11946001
|
Thermo Scientific Acros
439730010 |
1 g |
68.64 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11976001
|
Thermo Scientific Acros
439730050 |
5 g |
230.15 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
827614-66-4 | |
250.15 | |
YMEBZRNYQBODKB-UHFFFAOYSA-N | |
2759392 | |
CC(C)CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
C13H23BN2O2 | |
MFCD05663857 | |
1-isobutyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-isobutyl-4-4 | |
1-(2-Methylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol |
Spezifikation
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester | |
96.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
248°C to 249°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
MFCD05663857 | |
1-isobutyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isobutyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isobutyl-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-2-methylpropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-isobutyl-4-4 | |
CC(C)CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
250.15 | |
250.15 | |
Flüssigkeit |
827614-66-4 | |
100.0 | |
1.0030g/mL | |
48°C | |
96% min. (GC) | |
C13H23BN2O2 | |
1.003 | |
YMEBZRNYQBODKB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-Methylpropyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol | |
2759392 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- 1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.