Learn More
1-Hexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101.19 g/mol
68.60 CHF - 212.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 111-26-2
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00008240
InChI-Schlüssel BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
IUPAC-Name Hexan-1-amin
SMILES CCCCCCN
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11467587
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15663.AK
250 mL
68.60 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11457587
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15663.AU
1000 mL
212.00 CHF
1000 Milliliter
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
1-Hexylamine is used as corrosion inhibitors, emulsifiers and surfactants. It is used in dyes, rubber and pharmaceutical industries. It is also used to study the modification of alkanethlol monolayers in gas-phase surface reactions. It acts as an initiator in the ring opening polymerization of N-carboxyanhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Hexylamin wird als Korrosionsschutzmittel, Emulgatoren und Tenside eingesetzt. Es wird in der Farbstoff-, Gummi- und Pharmaindustrie eingesetzt. Es wird auch verwendet, um die Modifikation von Alkanethlol-Monoschichten in Gasphasen-Oberflächenreaktionen zu untersuchen. Es wirkt als Initiator bei der ringöffnenden Polymerisation von N-Carboxyanhydrid.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Dichlormethan, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, Kohlendioxid und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
111-26-2
101.19
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
8102
Hexan-1-amin
C6H15N
MFCD00008240
hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
CHEBI:5712
CCCCCCN
Spezifikation
1-Hexylamine
-19°C
11.6
27°C (80°F)
C6H15N
1.418
UN2734
Luftempfindlich
Miscible with water,dichloromethane,alcohol and acetone.
CCCCCCN
101.19
CHEBI:5712
99%
111-26-2
0.773
129°C to 131°C
Amine-like
CH3(CH2)5NH2
MFCD00008240
1731298
hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Hexan-1-amin
8102
101.19
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H314-H318-H226-H302-H312-H332
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:I; Bezeichnung des Gutes:AMINE, FLÜSSIG, KORROSIV, FLAMMBAR, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-851-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MQ4540000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • 1-Hexylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-Hexylamine