Learn More
1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2695720
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 40307-11-7
Summenformel C10H10
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00173887
InChI-Schlüssel ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
PubChem CID 142425
IUPAC-Name 1-Ethyl-4-Ethynylbenzol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-4-eth-1-ynylbenzene
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.93g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel HC2CC6H4CH2CH3
Menge 1 g
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 97%