Learn More
1-Butylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404744
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 4426-47-5 | C4H11BO2 | 101.94 g/mol
1-Butylboronic acid is used as a reagent for preparation of volatile derivatives of diols, e.g. carbohydrates, for GC and mass spectrometry and to prepare chiral oxazaborolidines. It is a precursor to unsymmetric borinic acids, which are inhibitors of serine proteases. Can be used as a transport carrier in membrane-based sugar separations and as an analytical reagent in the determination of serum glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Butylboronsäure wird als Reagenz für die Herstellung flüchtiger Derivate von Diolen, z. B. Kohlenhydraten, für GC- und Massenspektrometrie und zur Herstellung chiraler Oxazaborolidine verwendet. Vorläufer unsymmetrischer Borinsäuren, die Hemmer von Serinproteasen sind. Kann als Transportträger in membranbasierten Zuckertrennungen und als analytisches Reagenz bei der Bestimmung von Serumglukose verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4426-47-5
Summenformel C4H11BO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.94
MDL-Nummer MFCD00002106
InChI-Schlüssel QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylboronic acid, 1-butylboronic acid, 1-butaneboronic acid, n-butaneboronic acid, boronic acid, butyl, 1-butane boronic acid, butylboric acid, butyl boronic acid, chembl31962, 1-butyldihydroxyborane
PubChem CID 20479
IUPAC-Name Butylboronsäure
SMILES CCCCB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butylboronic acid
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Menge 25 g
Beilstein 1733489
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 101.94
Reinheit (%) 98%