Learn More
1-Bromtetradecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13488418
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-71-0
Summenformel C14H29Br
Molekulargewicht (g/mol) 277.28
MDL-Nummer MFCD00000228
InChI-Schlüssel KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
PubChem CID 8208
IUPAC-Name 1-Bromtetradecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromotetradecane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 5.0°C to 6.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 175.0°C to 178.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 149°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)13Br
Brechungsindex 1.4590 to 1.4610
Menge 2.5 kg
Beilstein 01,II,136
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 277.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1-Bromotetradecane