Learn More
1-Bromoctan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15740819
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-83-1
Summenformel C8H17Br
Molekulargewicht (g/mol) 193.13
MDL-Nummer MFCD00000276
InChI-Schlüssel VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
PubChem CID 8140
IUPAC-Name 1-Bromotan
SMILES CCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromooctane
Schmelzpunkt -55.0°C
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 201.0°C
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7Br
Brechungsindex 1.4508 to 1.4528
Menge 2.5 L
Beilstein 01,16
Merck Index 15,6853
Relative Dichte 1.11
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formelmasse 193.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
1-Bromoctan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >