Learn More
1-Bromhexadecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509965 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
CAS: 112-82-3 | C16H33Br | 305.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-82-3
Summenformel C16H33Br
Molekulargewicht (g/mol) 305.34
MDL-Nummer MFCD00000230
InChI-Schlüssel HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
PubChem CID 8213
IUPAC-Name 1-Bromhexadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromohexadecane
Schmelzpunkt 17.3°C
Farbe Bernsteinfarben bis schwarz-braun
Dichte 0.9990g/mL
Siedepunkt 336.0°C
Flammpunkt 177°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)15Br
Brechungsindex 1.4609 to 1.4629
Menge 250 mL
Beilstein 01,172
Relative Dichte 0.999
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 305.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen