Learn More
1-Brom-6-Phenylhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058421
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 27976-27-8 | C12H17Br | 241.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27976-27-8
Summenformel C12H17Br
Molekulargewicht (g/mol) 241.172
MDL-Nummer MFCD00236022
InChI-Schlüssel RAOLIGFNQJMMKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexyl benzene, 1-bromo-6-phenylhexane, benzene, 6-bromohexyl, 1-bromo-6-phenyl-hexane, 6-phenylhexyl bromide, hexane, 1-bromo-6-phenyl, 6-bromanylhexylbenzene, 5-benzylpentyl bromide, 6-bromo-1-phenylhexane
PubChem CID 561788
IUPAC-Name 6-Bromhexylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-6-phenylhexane
Siedepunkt 115°C to 118°C (6 mmHg)
Brechungsindex 1.5295
Menge 250 mg
Beilstein 2207649
Formelmasse 241.18
Reinheit (%) 97%