Learn More
1-Bromo-4-(Dimethylamino)naphthalin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338616
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 59557-93-6 | C12H12BrN | 250.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59557-93-6
Summenformel C12H12BrN
Molekulargewicht (g/mol) 250.139
MDL-Nummer MFCD02093945
InChI-Schlüssel CWPDFSZHOZTGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-dimethylamino naphthalene, acmc-20aox1, 4-bromonaphthyl dimethylamine, n,n-dimethyl-4-bromo-1-naphthylamine, n,n-dimethyl-4-bromonaphthalene-1-amine
PubChem CID 4083804
IUPAC-Name 4-Brom-N,N-dimethylnaphthalen-1-amin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Dichte 1.4305
Siedepunkt 137°C to 139°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.6361
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 3254839
Formelmasse 250.14
Reinheit (%) 95%