Learn More
1-Brom-3-Phenylpropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487956
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199.09 g/mol
1-Bromo-3-phenylpropane is used in the synthesis of MraY natural inhibitors as antibacterial agents. Also used in the preparation of quinolinone derivatives as potent and selective MAO-B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-3-Phenylpropan wird bei der Synthese von Mray-natürlichen Inhibitoren als antibakterielle Wirkstoffe verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Chinolinon-Derivaten als starke und selektive MAO-B-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise). Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-59-2
Summenformel C9H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 199.09
MDL-Nummer MFCD00000257
InChI-Schlüssel XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
PubChem CID 12503
IUPAC-Name 3-Brompropylbenzol
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-phenylpropane
Dichte 1.308
Siedepunkt 219°C to 220°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 500 g
Beilstein 2205527
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly). Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 199.09
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3-phenylpropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromo-3-phenylpropane