Learn More
1-Brom-3-Phenoxypropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045923
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 588-63-6 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 588-63-6
Summenformel C9H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 215.09
MDL-Nummer MFCD00000256
InChI-Schlüssel NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropoxy benzene, 3-phenoxypropyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy, 3-bromopropyl phenyl ether, 1-bromo-3-phenoxypropane, ether, 3-bromopropyl phenyl, gamma-phenoxypropyl bromide, phenoxypropyl bromide, 3-bromo-1-phenoxypropane, .gamma.-phenoxypropyl bromide
PubChem CID 68522
IUPAC-Name 3-Brompropoxybenzol
SMILES BrCCCOC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-phenoxypropane
Schmelzpunkt 10°C to 11°C
Dichte 1.365
Siedepunkt 130°C to 134°C (14 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 25 g
Beilstein 508978
Formelmasse 215.1
Reinheit (%) 98%