Learn More
1-Bromo-2-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470238
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 16400-32-1 | C5H7Br | 147.02 g/mol
1-Bromo-2-pentyne acts as a reagent for organic and organometallic compounds. It is also employed in the preparation of stereochemically restricted lactone-type analogs of jasmonic acids, 5-oxa-7-epi-jasmonic acid and 5-oxa-jasmonic acid. Further, it is used to prepare of 4,7-decadienal, 4,7-tridecadienal, 5,8-tetradecadienal and 6,9-dodecadienal synthesis. In addition to this, it plays an important role for the synthesis of 5-ethyl-4-methylene-6-phenyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2-Pentyn wirkt als Reagenz für organische und organometallische Verbindungen. Wird auch bei der Herstellung von sterochemisch eingeschränkten Lacton-Analoga von Jasmonsäuren, 5-oxa-7-epi-Jasmonicsäure und 5-oxa-Jasmonicsäure verwendet. Wird zudem zur Vorbereitung von 4,7-Decadienal-, 4,7-Tridecadienal-, 5,8-Tetradecadienal- und 6,9-Dodecadienalsynthese verwendet. Spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle für die Synthese von 5-Ethyl-4-Methylen-6-Phenyl-3a,4,7,7a-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-Dion.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16400-32-1
Summenformel C5H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 147.02
MDL-Nummer MFCD00236363
InChI-Schlüssel VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2
PubChem CID 85399
IUPAC-Name 1-Brompent-2-in
SMILES CCC#CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-pentyne
Dichte 1.438
Siedepunkt 93°C to 94°C (113 mmHg)
Flammpunkt 41°C (106°F)
Strukturformel CH3CH2C≡CCH2Br
Brechungsindex 1.498
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether
Formelmasse 147.01
Reinheit (%) 97%