Learn More
1-Brom-2-Ethylbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029016
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
CAS: 3814-34-4 | C6H13Br | 165.074 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3814-34-4
Summenformel C6H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 165.074
MDL-Nummer MFCD00000219
InChI-Schlüssel KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
PubChem CID 77432
IUPAC-Name 3-(Brommethyl)Pentan
SMILES CCC(CC)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-ethylbutane
Dichte 1.179
Siedepunkt 145°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.4515
Menge 5 mL
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 165.07
Reinheit (%) 97%