Learn More
1-Brom-2-(Brommethyl)naphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439360
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37763-43-2
Summenformel C11H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 299.99
MDL-Nummer MFCD00046369
InChI-Schlüssel DQTOCXIHYIQHCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-bromomethyl, 1-bromo-2-bromomethyl-naphthalene, acmc-209ivc, bromobromomethylnaphtalene, 3-05-00-01633 beilstein handbook reference, wln: l66j be c1e, 1-bromo-2-bromethylnaphthalene, 2-bromomethyl-1-bromonaphthalene
PubChem CID 37828
IUPAC-Name 1-Brom-2-(Brommethyl)naphthalin
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Schmelzpunkt 108°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 299.99
Reinheit (%) 98%