Learn More
1-Brom-2,2-Dimethoxypropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459043
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 126-38-5 | C5H11BrO2 | 183.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-38-5
Summenformel C5H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 183.045
MDL-Nummer MFCD00000208
InChI-Schlüssel SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal
PubChem CID 67175
IUPAC-Name 1-Brom-2,2-Dimethoxypropan
SMILES CC(CBr)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Dichte 1.354
Siedepunkt 83°C to 87°C (80 mmHg)
Flammpunkt 40°C (104°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 50 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 2036095
Empfindlichkeit Feuchtigkeitsempfindlich
Formelmasse 183.05
Reinheit (%) 98%