Learn More
1-Benzyl-3-Ethoxycarbonyl-4-Piperidon-Hydrochlorid-Hydrat, 97 %, ca.10 % Wasser, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride hydrate |
Schmelzpunkt | ∼170°C (decomposition) |
Hinweise zum Prozentgehalt | ≈10 % Wasser |
Menge | 10 g |
Beilstein | 3918980 |
Formelmasse | 297.78 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |