Learn More
1-Aminomethyl-1-cyclohexanol-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-56632 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19968-85-5
Summenformel C7H15NO·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 165.67
MDL-Nummer MFCD00003859
InChI-Schlüssel DXIAEURKHWGAFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl cyclohexan-1-ol hydrochloride, 1-aminomethylcyclohexan-1-ol hcl, acmc-20aoy8, 1-aminomethyl-1-cyclohexanol hcl, 1-aminomethylcyclohexanol hydrochloride, 1-aminomethyl-cyclohexanol hydrogen chloride
PubChem CID 3084332
IUPAC-Name 1-(Aminomethyl)cyclohexan-1-ol;hydrochlorid
SMILES C1CCC(CC1)(CN)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217°C to 219°C
Farbe Beige-Grau bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2C6H10OH·HCl
Menge 1 g
Formelmasse 165.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1-Aminomethyl-1-cyclohexanol hydrochloride