Learn More
1-Adamantanaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Adamantanamine hydrochloride is used in the prophylactic or symptomatic treatment of influenza A. It is also used as an antiparkinsonian agent, to treat extra pyramidal reactions, and for postherpetic neuralgia. It is also used an NMDA-receptor antagoinst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
-Adamantanamin-Hydrochlorid wird bei der prophylaktischen und symptomatischen Behandlung von Influenza A eingesetzt. Es wird auch als Antiparkinsonmittel, zur Behandlung von extrapyramidalen Reaktionen und bei postherpetischen Neuralgien verwendet. Es wird außerdem als ein NMDA-Rezeptorantagonist eingesetzt
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml), Ethanol (38 mg/ml bei 25 °C), Chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml bei 25 °C) und Methanol
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | 1-Adamantanamine hydrochloride |
Punto de fusión | 360°C |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 4198854 |
Índice Merck | 14374 |
Información de solubilidad | Soluble in water (50mg/ml),ethanol (38mg/ml at 25°C),chloroform (1:18),DMSO (38mg/ml at 25°C),and methanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.71 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /