Learn More
1'-Acetonaphthon 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215041
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
CAS: 941-98-0 | C12H10O | 170.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 941-98-0
Summenformel C12H10O
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00004013
InChI-Schlüssel QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1'-acetonaphthone, 1-acetonaphthone, 1-acetylnaphthalene, methyl 1-naphthyl ketone, 1-acetonaphthalene, 1-1-naphthalenyl ethanone, ethanone, 1-1-naphthalenyl, 1-naphthalen-1-yl ethanone, 1-naphthyl methyl ketone, alpha-acetonaphthone
PubChem CID 13663
IUPAC-Name 1-naphthalen-1-ylethan
SMILES CC(=O)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1'-Acetonaphthone
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 12.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1190g/mL
Siedepunkt 302.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7COCH3
Brechungsindex 1.6270 to 1.6290
Menge 1 kg
Relative Dichte 1.119
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1'-Acetonaphthone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /