Learn More
1,9-Dibromnonan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
32.76 CHF - 89.34 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 4549-33-1 |
---|---|
InChI-Schlüssel | WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b |
PubChem CID | 20677 |
IUPAC-Name | 1,9-Dibromnonan |
SMILES | C(CCCCBr)CCCCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10068721
|
Thermo Scientific Acros
112870050 |
5 g |
32.76 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10088741
|
Thermo Scientific Acros
112870250 |
25 g |
89.34 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4549-33-1 | |
nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b | |
1,9-Dibromnonan |
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N | |
20677 | |
C(CCCCBr)CCCCBr |
Spezifikation
1, 9-Dibromononane | |
4549-33-1 | |
100.0 | |
1.4000g/mL | |
>112°C | |
96% min. (GC) | |
C9H18Br2 | |
1.4950 to 1.497 | |
1.4 | |
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N | |
1,9-Dibromnonan | |
20677 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
285°C to 288°C | |
Echt | |
Glasflasche | |
Br(CH2)9Br | |
01, 166 | |
nonane, 1,9-dibromo, nonamethylene dibromide, nonamethylene bromide, 1,9-dibromnonane, nonane,9-dibromo, 1,9-dibromononane, pubchem3900, acmc-1ai7y, ksc236g2b | |
C(CCCCBr)CCCCBr | |
286.04 | |
286.04 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 224-913-0
missing translation for 'tsca' : TSCA