Learn More
1-(6-Chlor-1,3-Benzothiazol-2-yl)-hydrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526785
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 51011-54-2
Summenformel C7H6ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 199.656
MDL-Nummer MFCD00832729
InChI-Schlüssel JBAIRAQEQLLZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-hydrazinylbenzo d thiazole, 1-6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-benzothiazol-2-yl-hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinyl-1,3-benzothiazole, 1-6-chlorobenzo d thiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazino-1,3-benzothiazole, 6-chloro-1,3-benzothiazol-2-yl hydrazine, 6-chloro-2-hydrazinobenzothiazole, 2-hydrazino-6-chloro-benzothiazole, 6-chlorobenzothiazole-2-ylhydrazine
PubChem CID 737197
IUPAC-Name (6-Chlor-1,3-benzothiazol-2-yl)hydrazin
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-yl)hydrazine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 199.66
Reinheit (%) 97%