Learn More
1,5-Dibrom-3-Methylpentan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025165
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 4457-72-1 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
1,5-Dibromo-3-methylpentane is used as a chemical reagent, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,5-Dibrom-3-methylpentan wird als chemisches Reagenz, pharmazeutisches Zwischenprodukt und für die pharmazeutische Forschung verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4457-72-1
Summenformel C6H12Br2
Molekulargewicht (g/mol) 243.97
MDL-Nummer MFCD00039200
InChI-Schlüssel YDPZWUMQKMLLHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1,5-dibromopentane, 1,5-dibromo-3-methyl-pentane, pentane, 1,5-dibromo-3-methyl, acmc-20ap1m, pentane,1,5-dibromo-3-methyl, 1,5-dibromo-3-methylpentane 5g
PubChem CID 138258
IUPAC-Name 1,5-Dibrom-3-methylpentan
SMILES CC(CCBr)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Dibromo-3-methylpentane
Dichte 1.58
Siedepunkt 233°C
Flammpunkt 101°C (214°F)
Strukturformel BrCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
Brechungsindex 1.508
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 243.98
Reinheit (%) ≥98%