Learn More
1-(4-Methylphenyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486390
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 536-50-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
1-(4-Methylphenyl)ethanol serves as a component of the essential oil from some plants in the ginger family. It is also used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(4-Methylphenyl)ethanol dient als Bestandteil des ätherischen Öls einiger Pflanzen aus der Familie der Ingwergewächse. Es wirkt auch als Aromastoff.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-50-5
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00016860
InChI-Schlüssel JESIHYIJKKUWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-methylphenyl ethanol, 1-p-tolyl ethanol, bilagen, galinex, norbilan, tomobil, methyl-p-tolylcarbinol, p-tolylmethylcarbinol, 1-4-tolyl ethanol, 1-p-tolyl-1-ethanol
PubChem CID 10817
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)ethanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Methylphenyl)ethanol
Dichte 0.987
Siedepunkt 218°C to 220°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 5 g
Beilstein 1857562
Merck Index 14,3237
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 97%