Learn More
[1-(4-fluorphenyl)-5-Methyl-1 H-Pyrazol-4-yl]methanol 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10752873
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 465514-37-8
Summenformel C11H11FN2O
Molekulargewicht (g/mol) 206.22
MDL-Nummer MFCD03644148
InChI-Schlüssel QJPGMVFNIWHOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methanol, fmq, maybridge3_004281, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolyl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazol-4-yl methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-methanol, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2780717
IUPAC-Name [1-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
SMILES CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.22
Reinheit (%) 97%