Learn More
1-(4-Fluorbenzyl)-1,4-diazepan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2694145
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 76141-89-4
Summenformel C12H17FN2
Molekulargewicht (g/mol) 208.28
MDL-Nummer MFCD00816588
InChI-Schlüssel KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorobenzyl-1,4-diazepane, 1-4-fluorobenzyl homopiperazine, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazepane, 1-4-fluoro-benzyl-1,4 diazepane, 1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-1bluy, 1-4-fluorobenzyl-1,4 diazepane
PubChem CID 2774433
IUPAC-Name 1-[(4-fluorphenyl)methyl]-1,4-diazepan
SMILES C1CNCCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Fluorobenzyl)-1, 4-diazepane
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.28
Reinheit (%) 95%