Learn More
1,4-Dioxan, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Enghals-Glasflasche
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
- Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
- Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
- LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
- Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Dioxan |
Schmelzpunkt | 10 bis 12 °C (Literatur) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.5 % |
Extinktion | max. 0.01 bei 295 nm, max. 0.10 bei 270 nm, max. 0.20 bei 250 nm, max. 0.50 bei 235 nm, max. 0.70 bei 220 nm, max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 300 nm |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 1.034 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 100 °C bis 102 °C |
Menge | 6 x 1 l |
Flammpunkt | 11 °C |
Verpackung | Glasflasche |