Learn More
1,4-Dioxan, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15674550
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Enghals-Glasflasche
Glasflasche
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.5 %
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxan
Schmelzpunkt 10 bis 12 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.5 %
Extinktion max. 0.01 bei 295 nm, max. 0.10 bei 270 nm, max. 0.20 bei 250 nm, max. 0.50 bei 235 nm, max. 0.70 bei 220 nm, max. 0.01 bei 400 nm, max. 0.01 bei 300 nm
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 1.034 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 100 °C bis 102 °C
Menge 500 ml
Flammpunkt 11 °C
Verpackung Enghals-Glasflasche
Strukturformel C4H8O2
UN-Nummer UN1165
Beilstein 102551
Synonym Dioxan, p-Dioxan, 1,4-Diethylendioxid, Diethylenether, 1,4-Dioxacyclohexan, Diethylendioxid, Dioxane, Diethylenoxid, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte HPLC