Learn More
1,4-Dioxan, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Enghals-Glasflasche
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
- Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
- Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
- LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
- Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,4-Dioxane |
Schmelzpunkt | 10°C to 12°C (literature) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5% |
Extinktion | max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 1.034 g/mL at 25 °C(lit.) |
Siedepunkt | 100°C to 102°C |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | 11°C |
Verpackung | Glasflasche |