Learn More
1,4-Dibrombutan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429153
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1,4-Dibromobutane is used as an intermediate involved in the synthesis of active pharmaceutical ingredient and other organic compounds. It is also used in the investigation of metabolism of two halopropanes such as 1,3-dichloropropane and 2,2-dichloropropane. Further, it acts as a reagent to prepare diazadioxa oxovanadium(IV) macrocyclic complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dibrombutan wird als Zwischenprodukt für die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen und anderen organischen Verbindungen verwendet. Es wird auch bei der Untersuchung des Metabolismus von zwei Halogenpropanen wie 1,3-Dichlorpropan und 2,2-Dichlorpropan verwendet. Darüber hinaus dient es als Reagenz zur Herstellung von Diaza-dioxa-oxovanadium(IV)-makrocyclischen Komplexen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-52-1
Summenformel C4H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 215.916
MDL-Nummer MFCD00000261
InChI-Schlüssel ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
PubChem CID 8056
IUPAC-Name 1,4-Dibrombutan
SMILES C(CCBr)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromobutane
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.82
Siedepunkt 194°C to 196°C
Flammpunkt 131°C (267°F)
Strukturformel Br(CH2)4Br
Brechungsindex 1.5186
Menge 500 g
Beilstein 1071199
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 215.93
Reinheit (%) ≥98%