Learn More
1,4-Diaminobutan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454220
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 110-60-1 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
1,4-Diaminobutane is used as a precursor in many biological systems and synthon for amido-ureas. It is involved in the synthesis of nylon 46 by reacting with adipic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diaminobutan wird als Vorläufer in vielen biologischen Systemen und als Synthon für Amidoharnstoffe verwendet. Es ist an der Synthese von Nylon 46 durch Reaktion mit Adipinsäure beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Unverträglich mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, Aldehyden, Säureanhydriden und Säurechloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-60-1
Summenformel C4H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 88.154
MDL-Nummer MFCD00008235
InChI-Schlüssel KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
IUPAC-Name Butan-1,4-diamin
SMILES C(CCN)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diaminobutane
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Dichte 0.877
Siedepunkt 158°C to 160°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Strukturformel H2N(CH2)4NH2
Brechungsindex 1.4569
Menge 500 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 605282
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7947
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether and alcohol.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
1,4-Diaminobutan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >