Learn More
1,4-Benzochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | 1, 4-Benzoquinone |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 112°C to 116°C |
Color | Gelb nach grün |
Densidad | 1.3100g/mL |
Espectro infrarrojo | Echt |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Iodometry) |
Envase | Kunststoffflasche |
Fórmula lineal | C6H4(=O)2 |