Learn More
1,4-Benzochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10073713 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
1, 4-Benzoquinon, 99 %, C6H4O2, CAS-Nummer-106-51-4, 1,4-Benzoquin, 1,4-Benzoquinon, 2,5-Cyclohexadien-1,4-Dion, Benzoquinon, Chinon, Cyclohexadienedion, para-Chinon, p-Benzoquinon, p-Chinon, Chinon, 1 kg, min. 98,5 % (Iodometrie), 07.609, 100,0, CHEBI:16509, gelb bis grün, 1,3100 g/ml
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-51-4
Fórmula molecular C6H4O2
Peso molecular (g/mol) 108.1
Número MDL MFCD00001591
Clave InChI AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
PubChem CID 4650
ChEBI CHEBI:16509
Nombre IUPAC Cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1, 4-Benzoquinone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112°C to 116°C
Color Gelb nach grün
Densidad 1.3100g/mL
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Envase Plastikeimer
Fórmula lineal C6H4(=O)2
Cantidad 5 kg
Beilstein 07,609
Fieser 01,49; 07,55
Índice Merck 15,8191
Gravedad específica 1.31
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Pulver