Learn More
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10075863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 295-37-4 | C10H24N4 | 200.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 295-37-4
Summenformel C10H24N4
Molekulargewicht (g/mol) 200.33
MDL-Nummer MFCD00005105
InChI-Schlüssel MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, cyclam, 14 anen4, 1,4,8,11-tetraazacyclo-tetradecane, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane cyclam, ips2, acmc-209h9n, 5-26-11-00027 beilstein handbook reference, 1,8,11-tetraazacyclotetradecane, 1,4,8,11tetraaza-cyclotetradecane
PubChem CID 64964
ChEBI CHEBI:37401
IUPAC-Name 1,4,8,11-Tetrazacyclotetradecan
SMILES C1CNCCNCCCNCCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 185.0°C to 188.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 26,1647
Fieser 17,89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/100mL (20°C).
Formelmasse 200.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Lockeres, nadelartiges, kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.