Learn More
1-[3-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405117
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 347194-02-9
Summenformel C9H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.164
MDL-Nummer MFCD06797343
InChI-Schlüssel BWANKNAGTRWECQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-3-trifluoromethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 44891072
IUPAC-Name 1-[3-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)OC(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Menge 25 g
Formelmasse 206.16
Reinheit (%) 97%