Learn More
1,3-Thiazol-2-ylmethanol, +97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623595
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 14542-12-2
Summenformel C4H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 115.15
MDL-Nummer MFCD06200855
InChI-Schlüssel JNHDLNXNYPLBMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazol-2-ylmethanol, 2-thiazolemethanol, thiazol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylthiazole, 2-hydroxymethyl thiazole, 2-hydroxymehtylthiazole, 1,3-thiazol-2-yl methanol, thiazol-2-yl methanol, thiazole-2-methanol, 2-thiazolylmethanol
PubChem CID 2795213
SMILES OCC1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Thiazol-2-ylmethanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
IUPAC-Name (1,3-Thiazol-2-yl)methanol
Formelmasse 115.16
Reinheit (%) 97%