Learn More
1,3-Indanedion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474873
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
CAS: 606-23-5 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
It is used in the first stage of forensic identification of latent fingerprints. It is particularly useful for paper, and for items printed with thermal inks such as receipts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung in der ersten Phase der forensischen Identifizierung von latenten Fingerabdrücken. Eignet sich besonders für Papier und für Artikel, die mit Thermodruckfarben, wie z. B. Quittungen, gedruckt werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Benzol, schwer wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-23-5
Fórmula molecular C9H6O2
Peso molecular (g/mol) 146.145
Número MDL MFCD00003779
Clave InChI UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
Nombre IUPAC Inden-1,3-Dion
SMILES C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,3-Indanedione
Punto de fusión 128°C to 132°C
Densidad 1.37
Cantidad 25 g
Beilstein 1210061
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,benzene,slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%