Learn More
1,3-Dichlorobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
16.37 CHF - 171.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 541-73-1
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 147
MDL-Nummer MFCD00000573
InChI-Schlüssel ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
PubChem CID 10943
ChEBI CHEBI:36693
IUPAC-Name 1,3-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10426990
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
151180050
5 mL Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10635972
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
151180250
25 mL Glasflasche
22.60 CHF
25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10215530
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
151182500
250 mL Glasflasche
65.25 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10377800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
151185000
500 mL Glasflasche
105.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10011810
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
151180010
1 L Glasflasche
171.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
541-73-1
147
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
10943
1,3-Dichlorbenzol
C6H4Cl2
MFCD00000573
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
CHEBI:36693
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
1, 3-Dichlorobenzene
541-73-1
100.0
Farblos bis hellgelb
172°C to 173°C
Authentic
C6H4Cl2
1.5450 to 1.547
05, 202
1.28
Solubility in water: 0.0123g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents such as alcohol,,benzene,ether
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
147
CHEBI:36693
147
Flüssigkeit
98%
97.5
-24°C
1.2800g/mL
67°C
97.5% min. (GC)
C6H4Cl2
MFCD00000573
15, 3064
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
1,3-Dichlorbenzol
10943
1.045 mPa.s (23°C)
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 208-792-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ4499000
missing translation for 'tsca' : TSCA