Learn More
1,3-Dichloraceton, typisch, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dichloroacetone |
Schmelzpunkt | 43°C to 45°C |
Dichte | 1.3834g/mL at 46°C |
Siedepunkt | 173°C |
Flammpunkt | 89° (193°F) |
Geruch | Odorless |
Brechungsindex | 1.4400 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2649 |
Beilstein | 605456 |