Learn More
1,3-Dibrompropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487676
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1,3-Dibromopropane, 98%, C3H6Br2, CAS Number-109-64-8, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, alpha,gamma-dibromopropane, ccris 6711, .omega.,.omega.'-dibromopropane, propane, 1,3-dibromo, trimethylene bromide, trimethylene dibromide, unii-yqr3048ix9, 5000g, 635662
1,3-Dibromopropane is used to prepare C3-bridged compounds through C-N coupling reactions. It is used in the preparation of 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo- [2,1-b]-thiazine-6(7H)-one by reacting with potassium salt of 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dibrompropan wird zur Herstellung von C3-verbrückten Verbindungen durch C-N-Kupplungsreaktionen verwendet. Wird bei der Herstellung von 2,3,4,5-tetrahydro-7,7-diphenylimidazo-[2,1-b]-thiazin-6(7H)-on durch Reaktion mit Kaliumsalz von 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-64-8
Summenformel C3H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 201.89
MDL-Nummer MFCD00000255
InChI-Schlüssel VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane
PubChem CID 8001
IUPAC-Name 1,3-Dibrompropan
SMILES BrCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromopropane
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 1.99
Siedepunkt 167°C
Flammpunkt 54°C (130°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel Br(CH2)3Br
Brechungsindex 1.523
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 635662
Merck Index 14,9713
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 201.9
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit