Learn More
1,3-Dibrombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027400
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 107-80-2 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-80-2
Summenformel C4H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 215.916
MDL-Nummer MFCD00000152
InChI-Schlüssel XZNGUVQDFJHPLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym butane, 1,3-dibromo, 1,3-butylene bromide, 1,3 dibromobutane, 1,3-dibrombutan, butane,1,3-dibromo, 1,3-dibromo-butan, 1,3-butylenebromide, 1,3-dibromo butane, 1,3-dibromo-butane, pubchem3866
PubChem CID 7889
IUPAC-Name 1,3-Dibrombutan
SMILES CC(CCBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromobutane
Dichte 1.789
Siedepunkt 173°C to 176°C
Flammpunkt None
Brechungsindex 1.5095
Menge 25 g
Beilstein 1731231
Formelmasse 215.93
Reinheit (%) 98%