Learn More
1,3-Dibrom-2,2-Dimethoxypropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413544
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 22094-18-4 | C5H10Br2O2 | 261.941 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22094-18-4
Summenformel C5H10Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 261.941
MDL-Nummer MFCD00051792
InChI-Schlüssel CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320
PubChem CID 2734196
IUPAC-Name 1,3-Dibrom-2,2-Dimethoxypropan
SMILES COC(CBr)(CBr)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Menge 100 g
Beilstein 1698992
Formelmasse 261.95
Reinheit (%) 99%