Learn More
1,3-Diacetylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404947
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
1,3-Diacetylbenzene was used in the preparation of polyhydroxylated analogs. It is an important raw material and intermediates in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diacetylbenzol wurde bei der Herstellung von polyhydroxylierten Analoga verwendet. Ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukte in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol, Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6781-42-6
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00008740
InChI-Schlüssel VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
PubChem CID 23229
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diacetylbenzene
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Siedepunkt 150°C to 155°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 2042511
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,benzene,chloroform.
IUPAC-Name 1-(3-Acetylphenyl)ethanon
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%