Learn More
1,3-Cyclohexandion, 97+ %, kann bis zu 1 % NaCl enth., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494230
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
25 Gramm
CAS: 504-02-9 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
It is used as a nitisinone intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Nitisinon-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (155 g/l) bei 20 °C, Alkohol, Chloroform, Aceton, Siedebenzol, Ether (leicht), Kohlenstoffdisulfid (leicht) und Petr-Ether (leicht).
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-02-9
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00001585
Clave InChI HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
PubChem CID 10434
ChEBI CHEBI:17766
Nombre IUPAC Cyclohexan-1,3-dion
SMILES C1CC(=O)CC(=O)C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,3-Cyclohexanedione
Punto de fusión 101°C to 105°C
Densidad 1.1
Cantidad 100 g
Beilstein 385888
Sensibilidad Lichtempfindlich
Índice Merck 14,3178
Información de solubilidad Soluble in water (155g/L) at 20°C,alcohol,chloroform,acetone,boiling benzene,ether (slightly),carbon disulfide (slightly),and petr ether (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza ≥97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kann bis zu 1 % NaCl enthalten